Wichtige Dokumente
PHL80886
Myristicin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Myristicin, 5-Allyl-2,3-methylendioxy-anisol, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
InChI
1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
InChIKey
BNWJOHGLIBDBOB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)