G006075
GC Analysis of Patchouli Essential Oil on SLB®-IL60
suitable for GC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (29505-U)
oven: 50 °C (0 min), then 5 °C/min to 250 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Patchouli Oil, neat (W283800)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)