Merck
47763
Supelco
Cholecalciferol (D3)
analytical standard
Synonym(e):
Cholecalciferol, (+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol aktiviert, Aktiviertes 7-Dehydrocholesterin, Calciol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.64
Beilstein:
2339331
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164500
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type fat soluble vitamin
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Allgemeine Beschreibung
Cholecalciferol (D3) is a fat soluble vitamin, and is one of the forms of vitamin D, synthesized in human skin on exposure to ultraviolet (UV) radiation from sunlight, or it can also be obtained from food. It is found to be essential in humans for maintaining normal calcium metabolism.
Anwendung
Cholecalciferol (D3) may be used as an analytical reference for the quantification of the analyte in different food matrices using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem./physiol. Wirkung
Vitamin D agiert durch einen Rezeptor, der ein Mitglied der ligandenabhängigen Transkriptionsfaktor-Obergruppe ist. Es moduliert das Wachstum und die Differenzierung von normalen Zellen und Krebszellen. Hat wachstums- und Metastasenbildungs-hemmende Effekte auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebszellen. Aktivierte Vitamin D-Rezeptoren in Darm- und Knochenzellen halten die Calciumabsorption und die Homöostasie aufrecht.
Empfohlene Produkte
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid determination of vitamin D3 in milk-based infant formulas by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Kwak M-B, et al.
Food Chemistry, 165(2), 569-574 (2014)
Simultaneous determination of cholecalciferol (vitamin D3) and ergocalciferol (vitamin D2) in foods by selected reaction monitoring
Dimartino G
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 92(2), 511-517 (2009)
Sina Gallo et al.
JAMA, 309(17), 1785-1792 (2013-05-02)
Vitamin D supplementation in infancy is required to support healthy bone mineral accretion. A supplement of 400 IU of vitamin D per day is thought to support plasma 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) concentrations between 40 and 50 nmol/L; some advocate 75
Sara S Oberhelman et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(12), 1378-1387 (2013-12-03)
To determine whether a single monthly supplement is as effective as a daily maternal supplement in increasing breast milk vitamin D to achieve vitamin D sufficiency in their infants. Forty mothers with exclusively breast-fed infants were randomized to receive oral
Cameron C Grant et al.
Pediatrics, 133(1), e143-e153 (2013-12-18)
To determine the vitamin D dose necessary to achieve serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentration ≥ 20 ng/mL during infancy. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial in New Zealand. Pregnant mothers, from 27 weeks' gestation to birth, and then their infants, from
Protokolle
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Alle anzeigen