Merck
27473
Supelco
Bördelkappen, 11 mm, mit PTFE/Gummiseptum
red aluminum seal, seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Materialien
PTFE/red rubber septum
red aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 1000 ea
Dichtungsdurchm.
11 mm
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)