Merck
27102-U
Supelco
Bördelkappen, 11 mm, mit PTFE/Gummiseptum
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
Synonym(e):
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
Durchm. × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Öffnung
4.8 mm
Fitting
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)