Merck
SU860081
Supelco
Snap Ring vials, 1.5 mL, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
Leistungsmerkmale
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
GEFÄßE FÜR 11mm SCHNAPPDECKEL
WEITE ÖFFNUNG, 12 × 32mm
Für:
Agilent / HP 7673 Serien I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (42 Vial Tray)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 200S
Gilson (Rack 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600(42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Precision Sampling GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400, SIL-
6B/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
Sonstige Hinweise
GEFÄßE FÜR 11mm SCHNAPPDECKEL
WEITE ÖFFNUNG, 12 × 32mm
Für:
Agilent / HP 7673 Serien I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (42 Vial Tray)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 200S
Gilson (Rack 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600(42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Precision Sampling GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400, SIL-
6B/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)