SU860090
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
clear polyethylene cap, PTFE/red rubber, thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/red rubber
clear polyethylene cap
Beschreibung
snap cap
Leistungsmerkmale
closure type clear polyethylene snap cap
Härte
60 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 11 mm snap ring
Kompatibilität
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860090 | 4061832314044 |