Merck
27215
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, white PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Materialien
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 1000 ea
Dichtungsdurchm.
11 mm
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)