Merck
22488
Supelco
Supeltex M-2A Kapillarferrule, Allzweck
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Verpackung
pkg of 10 ea
Kompatibilität
Indented blank (drill to fit your column)
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur:
400 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)