Wichtige Dokumente
S9251
Sulfanilamid
≥98%
Synonym(e):
p-Aminobenzensulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChIKey
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Ein kompetitiver Dihydropteroat-Synthetase-Hemmer, der die Synthese von Folsäure blockiert.
Antimikrobielles Spektrum: grampositiv, gramnegativ, Chlamydien
Resistenzmechanismen: Änderung der Dihydropteroat-Synthase oder alternativer Weg zur Folsäuresynthese
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?