Merck
14024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
HPLC-Säule Astec® CHIROBIOTIC® TAG chiral, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L63
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
teicoplanin aglycone phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
3.0-6.8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Durch die Entfernung von drei Kohlenhydratgruppen erhält CHIROBIOTIC® TAG komplementäre Selektivität zu CHIROBIOTIC® T. Die Auflösung wird für viele Aminosäuren, α-, β-, γ- und zyklischem, insbesondere aber schwefelhaltigem Methionin, Histidin und Cystein verbessert. Bei einer Reihe von neutralen Molekülen wie Oxazolidinone, Hydantoine und Diazepine war eine verbesserte Auflösung zu erkennen, was in Einzel-Lösungsmitteln wie Methanol, Ethanol und Acetonitril besonders bemerkenswert ist. Bei manchen sauren Molekülen wurde auch eine erhöhte Selektivität nachgewiesen.
  • Gebundene Phase: Teicoplanin-Aglycon
  • pH-Betriebsbereich: 3,0–6,8
  • Partikeldurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å
Anwendung
  • High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: Diese Studie unterstreicht die Wirksamkeit der HPLC-Säule Astec® CHIROBIOTIC® TAG chiral bei der Enantioseparation komplexer zyklischer Aminosäuren. Die beschriebene Methodik liefert fundierte Einblicke in die chiralen Aspekte biochemischer Moleküle, die für die Synthese neuartiger pharmazeutischer Wirkstoffe und die Untersuchung biochemischer Signalwege entscheidend sind. Diese Forschungsarbeit unterstützt analytische Chemiker in der Wissenschaft, die sich auf die Entwicklung chiraler Analysemethoden und die Weiterentwicklung der chemischen Synthese konzentrieren (Berdecz et al., 2009).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ilaria D'Acquarica et al.
Journal of chromatography. A, 1061(2), 167-173 (2005-01-12)
We describe a new tandem-columns chiral-achiral HPLC arrangement by using a chiral column (CHIROBIOTIC TAG) connected in series with an achiral column (Spherisorb S5 SCX), based on a strong cationic exchange mechanism; this approach is very useful for the analysis
Abdulrahman A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(1), 96-99 (2009-05-19)
A direct chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the resolution and quantification of antiepileptic drug enantiomers, R-(-)- and S-(+)-vigabatrin (gamma-vinyl-gamma-aminobutyric acid) in pharmaceutical products. The separation was optimized on a macrocyclic glycopeptide antibiotic chiral stationary
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)
Matthias Bechtold et al.
Journal of chromatography. A, 1113(1-2), 167-176 (2006-02-28)
The suitability of a teicoplanin-aglycone based chiral stationary phase for the simulated moving bed (SMB) enantioseparation of amino acids under enzyme-compatible conditions was shown following a procedure that is based solely on model-based simulations and HPLC experiments. A set of