G005515
HPLC Analysis of Thyroxine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 1% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 826 psi (57 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: each enantiomer 0.1 mg/L in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
life science and biopharma
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)