SYNS371004
Synthware™ microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 10 μL
Synonym(e):
Synthware S371004, glass sample syringe
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
needle Bevel Tip
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S371004
Kapazität
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Microliter Sample Syringe, Capacity: 10ul
Anwendung
kemetch; synthware; syringe; microliter
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)