26270-U
SGE Nadeln für Luer-Lock-Spritzen
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
NLL-5/23
Leistungsmerkmale
point style 2
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 39802
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Fitting
luer lock
Allgemeine Beschreibung
SGE Needles for luer lock syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)