SMB00215
Pseudoprotopine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-3-2-12-5-17-20(26-11-23-17)8-15(12)16(22)4-13-6-18-19(25-10-24-18)7-14(13)9-21/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3
InChIKey
ZAALQOFZFANFTF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable