Merck
SMB00202
Sigma-Aldrich
Undulatoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2O1
InChI
1S/C16H18O9/c1-6-2-8(18)12-9(19)3-7(4-10(12)23-6)24-16-15(22)14(21)13(20)11(5-17)25-16/h2-4,11,13-17,19-22H,5H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChIKey
BYYDEEAJCDGLER-YMILTQATSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)