SAB5702945
Anti-5-Methylcytosine(5mC),clone 10S5V10, Rabbit Monoclonal
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10S5V10, monoclonal
Form
liquid
Konzentration
1 mg/mL
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
5mC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
DB
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)