SAB5200451
Monoclonal Anti-Ankyrin G - Hrp antibody produced in mouse
clone S106-20, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- FLJ45464, Anti-ANK-3, Anti-CHANK3, Anti-OTTHUMP00000217458
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S106-20, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 200 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANK3(288)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable