Wichtige Dokumente
SAB4200544
Anti-Synaptophysin antibody, Mouse monoclonal
clone SVP-38, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-MRXSYP, Monoclonal Anti-SYP, Monoclonal Anti-Synaptophysin1, Monoclonal Anti-Synaptoporin, Monoclonal Anti-Syp1, Monoclonal Anti-p38
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SVP-38, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 38 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using B35 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using newborn rat brain extracts.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- Immunoblotting
- Immunohistochemistry
- Immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?