SAB4200521
Anti-phospho-VASP [pThr278] antibody produced in rabbit
~0.1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~0.1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 40 μL using HEK-293T cells overexpressing human VASP
western blot: 1:5000-10000 using human platelets cell lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr278)
Angaben zum Gen
human ... VASP(7408)
mouse ... Vasp(22323)
rat ... Vasp(361517)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable