SAB4200180
Anti-Cullin 3 antibody ,Mouse monoclonal
clone CUL3-9, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CUL3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CUL3-9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 80 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or mouse brain.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)