Merck
H3911
SAFC
L-Histidin
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)-propionsäure, NSC 137773
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
Beilstein:
84088
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
Biologische Quelle
non-animal source
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Eignung
suitable for manufacturing use
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Fremdaktivität
cytotoxicity, tested
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChIKey
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Allgemeine Beschreibung
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf die Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung verlangt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
L-Histidin ist eine essenzielle Aminosäure. Sie wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Vorstufe von Histamin. Umwandlung durch Histidindecarboxylase.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a
Urszula Kosinska Eriksson et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6138), 1346-1349 (2013-06-15)
Aquaporins are membrane channels that facilitate the flow of water across biological membranes. Two conserved regions are central for selective function: the dual asparagine-proline-alanine (NPA) aquaporin signature motif and the aromatic and arginine selectivity filter (SF). Here, we present the
Camilla Hofström et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 4966-4974 (2013-05-23)
Engineered affibody molecules can be used for high contrast in vivo molecular imaging. Extending a recombinantly produced HER2 binding affibody molecule with a hexa-histidine tag allows for convenient purification by immobilized metal-ion affinity chromatography and labeling with [(99m)Tc(CO)3](+) but increases
Pawel Swietach et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), E2064-E2073 (2013-05-17)
Ca(2+) signaling regulates cell function. This is subject to modulation by H(+) ions that are universal end-products of metabolism. Due to slow diffusion and common buffers, changes in cytoplasmic [Ca(2+)] ([Ca(2+)]i) or [H(+)] ([H(+)]i) can become compartmentalized, leading potentially to
H M Golder et al.
Journal of dairy science, 97(8), 5131-5150 (2014-06-03)
Ruminal bacterial community composition (BCC) and its associations with ruminal fermentation measures were studied in dairy heifers challenged with combinations of grain, fructose, and histidine in a partial factorial study. Holstein-Friesian heifers (n=30) were randomly allocated to 5 triticale grain-based