Wichtige Dokumente
F8509
Fumarsäure
BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 165 °C)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
40 %
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.