Wichtige Dokumente
D9944
Monoclonal Anti-DYNLT1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone T1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CW-1, Anti-Dynein, light chain, Tctex-type 1, Anti-TCTEL1, Anti-Tctex-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~12.5 kDa
Speziesreaktivität
monkey, mouse, bovine, human, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 8-16 μg/mL using NRK total cell lysate
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYNLT1(6993)
mouse ... Dynlt1(21648)
rat ... Dynlt1(83462)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)