Merck
Zelllinie MRC-5 PD 19 human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5072101, human lung, Fibroblast-like
Synonym(e):
MRC-V Cells, MRC5 Cells, Medical Research Council Cell Strain-5
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle
human lung
Beschreibung
Human fetal lung
Verpackung
tube of 5 μg 05072101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05072101-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n=46, diploid
Morphologie
Fibroblast-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Fötale menschliche Lunge
Beschreibung der Zelllinie
Aus normalem Lungengewebe eines 14 Wochen alten männlichen Fötus gebildet. Die Zellen durchlaufen zwischen 60 und 70 Populationsverdoppelungen, bevor sie altern. Die Virusanfälligkeit dieser Linie für humane Viren ist ähnlich wie bei WI-38.
Anwendung
Es wird als Zellsubstrat für die Untersuchung der Produktion von rekombinantem MVA (modifiziertem Vacciniavirus Ankara) verwendet.
DNA-Profil
STR-PCR-Daten: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Nährmedium
EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamin + 1 % nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) + 10 % fötales Kälberserum FBS/FCS.
Subkultur-Routine
Subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:3 bis 1:6 splitten, d. h. 2–4 x 10.000 Zellen/cm2 unter Verwendung von 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA aussäen; 5 % CO2; 37 °C.
Sonstige Hinweise
Für den Versand in den asiatisch-pazifischen Raum können zusätzliche Fracht- und Bearbeitungskosten anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)