Wichtige Dokumente
30423
3-Dansylamino-phenylboronsäure
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-(5-Dimethylamino-naphthalin-sulfonylamino)-phenylboronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.0% (HPLC)
Fluoreszenz
λex 337 nm; λem 490 nm (Protein adduct)
λex 337 nm; λem 528 nm in methanol
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3cccc(c3)B(O)O
InChI
1S/C18H19BN2O4S/c1-21(2)17-10-4-9-16-15(17)8-5-11-18(16)26(24,25)20-14-7-3-6-13(12-14)19(22)23/h3-12,20,22-23H,1-2H3
InChIKey
TYXMKSYBCDTGDU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?