Merck
216828
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-Nitrat Nonahydrat
greener alternative
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Fe(NO3)3 · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Qualität:
ACS reagent
Form:
moist crystals
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Form
moist crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
pH-Wert
1.5 (20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
47 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChIKey
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat ist ein anorganisches Eisensalz, das als Eisenvorläufer für die Synthese von Eisenoxid-Nanopartikeln verwendet wird.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat kann wie folgt eingesetzt werden:     
  • Als Katalysator bei der Oxidation von 1o, 2o und Benzylalkoholen zu ihren entsprechenden Carbonylverbindungen in Gegenwart von Heteropolysäuren.      
  • Als Promoter bei der Synthese von polykristallinen Bornitrid-Nanoröhrchen (BNNTs) durch ein Verfahren mit Kugelfräsen und Glühen.
Es kann auch für folgende Synthesen verwendet werden:      
  • Eisendotiertes mesoporöses Siliziumdioxid als effizienter Katalysator für den Abbau von Rhodamin-B-Farbstoff unter sauren Bedingungen.
  • Eisen(III)-dotierte Titandioxid-Nanopartikel durch ein modifiziertes Sol-Gel-Verfahren
Mithilfe dieser Verbindung wurde eine Vielfalt von Eisenphosphaten mit organischer Template hergestellt, die aufgrund ihrer reichen Kristallchemie und ihrer Fähigkeit, große Moleküle in ihren Mikroporen zu absorbieren, von Interesse sind.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nanostructured few-layer graphene with superior optical limiting properties fabricated by a catalytic steam etching process.
Sun Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(22), 11811-11817 (2013)
Silica supported ferric nitrate nonahydrate: selective oxidation of benzoins under mild conditions.
Paul AM, et al.
Synthetic Communications, 33(15), 2581-2584 (2003)
Ian S Metcalfe et al.
Nature chemistry, 11(7), 638-643 (2019-05-28)
All real processes, be they chemical, mechanical or electrical, are thermodynamically irreversible and therefore suffer from thermodynamic losses. Here, we report the design and operation of a chemical reactor capable of approaching thermodynamically reversible operation. The reactor was employed for
Synthesis of iron (III)-doped titania nanoparticles and its application for photodegradation of sulforhodamine-B pollutant.
Kumbhar A and Chumanov G.
Journal of Nanoparticle Research, 7(4-5), 489-498 (2005)
Thermal decomposition of Ni (II) and Fe (III) nitrates and their mixture.
Elmasry MAA, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 52(2), 489-495 (1998)