Wichtige Dokumente
216305
Kupfer(I)-cyanid
99%
Synonym(e):
Cuprous cyanide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
474 °C (lit.)
Dichte
2.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]C#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;
InChIKey
DULSAGLWMRMKCQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen,Bone marrow
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?