Wichtige Dokumente
PHR1504
Liothyronin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3,3′,5-Triiod-L-thyronin, O-(4-Hydroxy-3-iodphenyl)-3,5-diiod-L-tyrosin, Liothyronin, T3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1368008
API-Familie
liothyronine
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChIKey
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Angaben zum Gen
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)