PHR1159
Clindamycin -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Clindamycin -hydrochlorid Monohydrat, (7S)-7-Chlor-7-Desoxylincomycin -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. C225000
traceable to USP 1136002
API-Familie
clindamycin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)[C@H](NC(=O)[C@H]2[N+H](C[C@@H](C2)CCC)C)[C@@H](Cl)C)C.[Cl-].O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
InChIKey
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Clindamycin ist ein häufig verwendetes Antibiotikum und wird generell für die Behandlung von Infektionen eingesetzt, die durch grampositive aerobe sowie gramnegative und grampositive anaerobe Pathogene verursacht werden.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)