Wichtige Dokumente
PHL89246
Luteolin-3′,7-di-O-glucuronid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′,7-diglucuronid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥80.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)C3=CC(=O)c4c(cc(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)C(=O)O)O3)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-13(9)43-27-21(36)17(32)19(34)23(45-27)25(39)40)12-6-11(30)15-10(29)4-8(5-14(15)42-12)41-26-20(35)16(31)18(33)22(44-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-29,31-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,26+,27+/m0/s1
InChIKey
OPANBGHBBMSMQC-MWBUVXCNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)