Wichtige Dokumente
I7905
Ibuprofen
meets USP testing specifications
Synonym(e):
α-Methyl-4-(isobutyl)-phenylessigsäure, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Form
solid
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Anwendung
- A Case of Erythema Nodosum in a 20-Year-Old Female During the Postpartum Period.: Details a clinical case where ibuprofen was implicated in the treatment of erythema nodosum, offering insights into its therapeutic applications and associated risks (Nguyen M et al., 2024).
- Coracoclavicular Joint Arthrosis - An Uncommon Cause of Shoulder Pain.: Investigates the use of ibuprofen in managing pain associated with rare joint disorders, contributing to broader understanding of pain management in orthopedic conditions (Graça NNJ et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..