CCW4703
Trypton-Hefeextrakt-Agar Platten
Solid medium used for the enumeration of water microorganisms according to ISO standards, suitable for microbiology
Synonym(e):
TYEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO 6222
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
solid
Haltbarkeit
6 mo. (Expiry date on the label)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
tryptone, 6.00 g/L
yeast extract, 3.00 g/L
Verpackung
box of 30 plates
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed)
Plattendurchm.
55 mm
plate filling volume
9 mL
Farbe
yellowish
pH-Wert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)