Merck
1.46075
Millipore
HEIMPLATE R2A-Agar
Heimplate, EP, JP, ICR Settle Plate for long Incubation, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Reasoner's 2A Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP
JP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
Verpackung
box of 20-120 plates
Hersteller/Markenname
Heimplate
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Plattendurchm.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH-Wert
7.2 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
heterotrophic bacteria
Allgemeine Beschreibung
R2A-Agar (Reasoner‘s 2A Agar) wurde zur Förderung des Wachstums von Mikroorganismen, die in Umgebungen mit geringen Nährstoffkonzentrationen wie z. B. Wasser wachsen, konzipiert. Die geringe Nährstoffkonzentration im Medium ermöglicht das Wachstum von aeroben, heterotrophen Mikroorganismen, die an einen niedrigen Nährstoffgehalt angepasst sind. Die Sedimentationsplatten haben einen Durchmesser von 90 mm, und die Packungen sind in eine transparente Wasserstoffperoxid-undurchlässige Hülle (nicht bestrahlt) verpackt.
Anwendung
R2A-Agarplatten wurden für die Bestimmung der Gesamtkeimzahl in Wasser für Injektionszwecke in Großpackungen und in hochgereinigtem Wasser und gereinigtem Wasser in Großpackungen entwickelt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1