Wichtige Dokumente
BP1163
Fluvastatin Natrium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptensäure Mononatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluvastatin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChIKey
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)