Wichtige Dokumente
BP1267
Atorvastatin Hemicalciumsalz Sesquihydrat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atorvastatin
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
InChIKey
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)