Wichtige Dokumente
938750
GPhos ChemBeads
Synonym(e):
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane ChemBeads
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
loading of catalyst, 4-6 wt. %
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
230-233 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C(C=CC=C1C(C)C)=C1C2=C(OC)C=CC(OC(C)(C)C)=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C
InChI
1S/C35H53O2P/c1-24(2)28-20-15-21-29(25(3)4)32(28)33-30(36-8)22-23-31(37-35(5,6)7)34(33)38(26-16-11-9-12-17-26)27-18-13-10-14-19-27/h15,20-27H,9-14,16-19H2,1-8H3
InChIKey
JKLUIDIKASJZCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
For general uses, product is also available in powdered form (918008)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)