Wichtige Dokumente
922900
GPhos Pd G6 TES
Synonym(e):
GPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
[Pd]([PH](C5CCCCC5)(C4CCCCC4)c2c(ccc(c2c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)C)C)(Br)c1ccc(cc1)C(=O)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C32H47P.C12H17O2Si.BrH.Pd/c1-22(2)28-18-13-19-29(23(3)4)31(28)30-24(5)20-21-25(6)32(30)33(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;1-15(2,3)10-9-14-12(13)11-7-5-4-6-8-11;;/h13,18-23,26-27H,7-12,14-17H2,1-6H3;5-8H,9-10H2,1-3H3;1H;
InChIKey
TZDQPFRWRQKAKO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.