Wichtige Dokumente
53184
Hexyl-2-methylbutyrat
analytical standard
Synonym(e):
Hexyl-2-methylbutanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water
Brechungsindex
n20/D 1.416-1.420
n20/D 1.419 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)