Wichtige Dokumente
W349909
Hexyl-2-methylbutyrat
≥95%, FCC, FG
Synonym(e):
Hexyl-2-methylbutanoat
About This Item
Halal
Kosher
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
SMILES String
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)