Wichtige Dokumente
32995
Levothyroxin-Natrium Hydrat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3,3′,5,5′-Tetraiod-L-thyronin Mononatriumsalz Hydrat, O-(4-Hydroxy-3,5-diiod-phenyl)-3,5-diiod-L-tyrosin Hydrat, L-Thyroxin Mononatriumsalz Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
InChIKey
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
Angaben zum Gen
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano