Wichtige Dokumente
21820
Carbol-Fuchsin-Lösung nach Ziehl-Neelsen
for microscopy (Bact.)
Synonym(e):
Carbol fuchsin solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy (Bact.)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Verunreinigungen
phenol
Dichte
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
Eignung
suitable for microscopy
bacteria
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChIKey
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)