Wichtige Dokumente
09655
2-(3-Methylbutyryl)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandion
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2-Isovaleryl-dimedon, 5,5-Dimethyl-2-(3-methylbutyryl)-1,3-cyclohexandion, Ddiv
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.498
Dichte
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)CC(=O)C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-8(2)5-9(14)12-10(15)6-13(3,4)7-11(12)16/h8,12H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
HNPWTDUZIXAJSA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)