Merck
UFC30VV
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 0,5 ml Probenvolumen
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: VVPP
Filtertyp: Mikrofiltration
Ultrafree®-MC (0,5 ml) und Ultrafree-CL (2 ml) Zentrifugen-Filtereinheiten sind Einwegfilter zur Entfernung von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Einheiten sind in zwei Verarbeitungsvolumina mit verschiedenen mikroporösen Membranen (von 0,1 bis 5,0 µm) für eine schnelle Filtration und gut reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Zur Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-ml-Röhrchen (-MC) und 15-ml-Röhrchen (–CL).
•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0µm
•Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
•Schnelle Filtration und gut reproduzierbare Leistung
•Zur Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-ml-Röhrchen
Anwendungen
•Entfernung von Partikeln und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
•Ideal zur Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Anwendung
0,1 µm Porengröße, hydrophiles PVDF, 0,5 ml Volumen, nicht steril
Festwinkel-Mikrozentrifugen-Rotor mit maximal 12.000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Orange
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany