Merck
UFC30DV00
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 0,5 ml Probenvolumen
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.65 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: DVPP
Filtertyp: Mikrofiltration
Anwendung
0,65 µm Porengröße, hydrophile PVDF, Volumen 0,5 ml, nicht steril
Festwinkel-Mikrozentrifugen-Rotor mit maximal 12.000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Purple
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany