Merck
TZA000010
Millipore
Steridilutor® NEO-System
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling.
Synonym(e):
Steridilutor® NEO-Einheit für Sterilitätstests
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Qualitätsniveau
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Hersteller/Markenname
Steridilutor®
Verpackung
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Steridilutor® NEO-System für das Flüssigkeitstransferkit ermöglicht die Verdünnung von Flüssigkeiten aus offenen Ampullen in einen Verdünnungsmittelbehälter mit Septum. Bei flüssigen Antibiotika wird ein Verdünnungsschritt dringend empfohlen, um die Konzentration des antimikrobiellen Mittels zu senken. Dies verringert die Möglichkeit der Bindung des Mittels an den Filter. Das Flüssigkeitstransferkit mit Einzelkanüle ist ein Schlauch- und Kanülensystem ohne Be- und Entlüftung. Die dünne Doppelkanüle stellt eine Verbindung zwischen dem Testprodukt und dem Verdünnungsmittel her. Die Vorrichtung wird für schwer aufzulösende Pulver, zur Verdünnung und zum Poolen viskoser Produkte in Fläschchen sowie für Antibiotika verwendet. Die verdünnten Produkte werden anschließend mit geeigneten Steritest® Neo-Kanistern getestet.
Anwendung
Die Steridilutor® NEO-Systeme für den Flüssigkeitstransfer dienen dem Transfer von Flüssigkeiten aus Ampullen oder Fläschchen in ein Verdünnungsfläschchen mit Septum-Pooling. Das Schlauch- und Kanülensystem wird außerdem zum Verdünnen und Poolen von Produkten in Fläschchen verwendet.
Rechtliche Hinweise
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
konfiguriert für
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Regulatory compliant membrane filtration sterility testing devices to ensure the safety of your pharmaceutical products.