SCR138
Typ-C-Kollagenase ohne tierische Bestandteile
Animal Free Collagenase, Type C, is designed to have collagenase and secondary proteases similar to Types III and IV collagenase.
Synonym(e):
MMP, Matrix metalloprotease
About This Item
Empfohlene Produkte
caseinase activity
≥150 caseinase units/mg
clostripain activity
≤3.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥10,000 U/vial
trypsin activity
≤0.1 trypsin units/mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird in einem gemäß ISO9001:2008-zertifizierten Umfeld hergestellt.
Anwendung
Stammzellenforschung
Enzyme & Biochemie
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable