Wichtige Dokumente
04942078001
Roche
Dispase® II (neutrale Protease, Klasse II)
lyophilized, from bacterial, Roche, pkg of 5 × 1 g
Synonym(e):
Dissoziationsenzym, Gewebedissoziation, neutrale Protease
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥0.8 units/mg protein (37 °C, casein as substrate, pH 7.5)
Verpackung
pkg of 5 × 1 g
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
6.0-8.5
Anwendung(en)
sample preparation
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schneller, effektiver und dennoch sanfter Wirkstoff zur Freisetzung von Zellen mit minimalen Zellschäden
- Wahrt die Integrität der Zellmembran
- Stammt nicht von Säugetieren – frei von Kontaminationen durch Mykoplasmen und tierische Viren
- Äußerst stabil gegenüber Temperatur- und pH-Werteinflüssen sowie gegenüber Interferenzen durch Serumkomponenten
- Einfache Inaktivierung durch Chelatbildner oder durch Auflösen
- Stärkere Aktivität und höhere Anwenderfreundlichkeit
Einheitendefinition
Ein praktischer Vergleich zwischen den Einheiten von Roche für Dispase® II und den in der japanischen Literatur zitierten Einheiten (wo Dispase®-Konzentrationen von 1.000 bis 2.000 Einheiten/ml nicht ungewöhnlich sind) deutet darauf hin, dass eine Roche-Einheit ca. 600 japanischen Dispase-Einheiten entspricht.
Eine Einheit von Roche Applied Science® Dispase entspricht 181 Protease-Einheiten (PE), die bei der Freisetzung von Aminosäuren gemessen werden und die pro Min. und ml bei einem pH-Wert von 7,5 und +37 °C 1 μg Tyrosin entsprechen.
Angaben zur Herstellung
Inhibitoren: EDTA, EGTA, Hg2+ und andere Schwermetalle. Dispase wird durch Serum nicht gehemmt.
Arbeitskonzentration: 0,6 bis 2,4 U/ml
Arbeitslösung: Herstellung von Stamm- und Arbeitslösungen:
Zum Herstellen einer Stammlösung von 10 mg/ml das lyophilisierte Dispase®-II-Enzym in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung (50 mM HEPES/KOH, pH 7,4, 150 mM NaCl) auflösen. Zum Herstellen der Arbeitslösung die oben genannte Stammlösung mit dem Kulturmedium für die isolierten Zellen auf eine Endkonzentration von 0,6 bis 2,4 U/ml auflösen. Bitte beachten, dass Konzentrationen von über 2,4 U/ml nicht empfohlen werden. Die Arbeitslösung durch eine 0,22-μm-Filtermembran filtern, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte Stammlösung ist bei 2 bis 8 °C 2 Wochen haltbar. Für eine Lagerung von bis zu 2 Monaten sollte die Stammlösung in Aliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden. Die mit PBS verdünnte Arbeitslösung ist bei 2 bis 8 °C 3 Tage haltbar.
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Verwandter Inhalt
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.