Merck
C4-BIOC
Sigma-Aldrich
Collagenase Typ IV, Cls IV
Synonym(e):
Collagen A, Typ-IV-Gelatinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.78
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist identisch mit Biochrom GmbH Artikelnummern C4-22 und C4-28. Enzymgemisch aus Kollagenase und Clostripain mit tryptischer und proteolytischer Aktivität. Es wird für die Isolierung von Langerhans-Inseln empfohlen. Die spezifische Aktivität beträgt 125 bis 250 Mandl-Einheiten je Milligramm pulverförmige Substanz.
Kollagenase Typ IV, Klasse IV, gehört zur Familie der extrazellulären neutralen Metalloproteinasen bei Säugern. Sie verdaut Kollagen vom Typ IV, eine wichtige Strukturkomponente der Basalmembran.
Anwendung
Kollagenase Typ IV, Klasse IV, kann wie folgt verwendet werden:
  • als Komponente in Dulbeccos modifiziertem Eagle-Medium (DMEM)/F12 zum Verdau von aus In-vitro-Fertilisations(IVF)-Patientinnen isolierten endometrialen Proben
  • für die Kollagenaseperfusion zur Isolierung von Hepatozyten mittels der Kollagenase-Leber-Perfusionsmethode in Ratten
  • bei der Isolierung von glomerulären Endothelzellen (GEndCs) in Ratten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hyun-Jeong Cho et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 28(8), 1418-1423 (2005-08-05)
Microsomal triglyceride (TG) transfer protein (MTP) is involved in the secretion of TG-rich very low-density lipoprotein (VLDL), a process which leads to the generation of hypertriglyceridemia and atherosclerosis. We investigated the possible role of Ca(2+) on MTP activity in hepatocytes.
Dan-Pei Li et al.
Nature communications, 14(1), 4436-4436 (2023-07-23)
Inhibition of immunocyte infiltration and activation has been suggested to effectively ameliorate nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Paired immunoglobulin-like receptor B (PirB) and its human ortholog receptor, leukocyte immunoglobulin-like receptor B (LILRB2), are immune-inhibitory receptors. However, their role in NASH pathogenesis is