Wichtige Dokumente
QGARD00R1
Milli-Q
Q-Gard 1 Aufbereitungspack
For Milli-Q® Element (2001-2009) / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Synonym(e):
Q-Gard® Aufbereitungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Q-Gard®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<10 ppb
Kapazität
77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 50 g NaCl)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Q-Gard® 1 Aufbereitungskartusche dient dem Entfernen ionischer und organischer Verunreinigungen bis in den Spurenbereich bei Speisung des Systems mit Elix®, RO-Wasser oder destilliertes Wasser.
Die Kartusche besteht aus sauberen und hochreinen Materialien, um die Auswaschung extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren.
Sie enthält einen Mikrofilter zur Entfernung von Partikeln, Aktivkohle für die Adsorption von organischen Verunreinigungen und ein Mischbett-Ionenaustauscherharz für die Entfernung von Ionen.
Die Q-Gard® 1 Aufbereitungskartusche kann mit den Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis Wasseraufbereitungssystemen genutzt werden.
Anwendung
Entfernung ionischer und organischer Wasserverunreinigungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Q-Gard® 1 Aufbereitungskartusche ist speziell auf die Speisewasserquelle zugeschnitten, um die Leistung nachgelagerter Aufbereitungsmedien zu optimieren und gleichbleibende Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Original-Ersatzteil des Q-Gard® Kartuschenfilters (QGARD00R1) für die Wasseraufbereitung
  • Die Aufreinigungsmethode umfasst Ionenaustausch, Aktivkohle und Tiefenfiltration.
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany